Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatographiepapiere, Scheiben, Gütegrad FN 30
Hochreines Papier für Blotting, Chromatographie und eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Biowissenschaften und Diagnostik.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-526-025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochreines Papier.
- Ideal für Blotting und Chromatographie.
- Ideal für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen, wie sie in den Biowissenschaften und der Diagnostik üblich sind.
- Nicht steril, Großpackung.
Spezifikation
100/Packung, 320 g/m2 | |
0.9 mm | |
FN 30 |
25 mm | |
Scheibe | |
Baumwolllinter (>98 % Alpha-Zellulose; <0.04 % Asche) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatographiepapiere, Scheiben, Gütegrad FN 30 > 25 mm, 100/Packung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur