Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographische Säulen mit Fritte und NS-Sockel
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05450704
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10121811
  • 137.28 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Oben mit NS-Hülse 14/23. Mit PTFE-Hahn. Kükenbohrung 2,5mm. Mit eingeschmolzener Fritte Porosität 0, hergestellt aus DURAN™ Rohr.
Länge effektiv: 200mm
φ Innen: 15mm
Volumen: 35mL
Spezifikation
Spezifikation
Chromatographiesäule
20 mm
125 mL
Duran Glas
0 bis 2,5 mm Öffnung PTFE-Hahn Absperrhahn
Chromatographische Anwendungen
Chromatographiesäule
400 mm
20 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographische Säulen mit Fritte und NS-Sockel > Säulenkapazität:Gehäuse 125mL