Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ BT 120 SiOH Column
Marke: Macherey-Nagel™ 732965
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
255 mm | |
Flash-Säule | |
Biotage Isolera Systems |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Chromabond™ BT 120 SiOH Column > ID:36mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur