Learn More
Bryson Packaging™ Chroma Gesellschaft™ wiederverschließbare Minigrip™ Beutel
Transparent und ausgezeichnet für den Versand, die Aufbewahrung und als Probenbeutel geeignet. Die Bryson Packaging™ Wiederverschließbaren Beutel bestehen aus Polyethylen.
4.00 CHF - 65.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Wiederverschließbarer Beutel |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Lagerung von Büromaterialien und zum Versenden von Proben |
Material | Polyethylen |
Menge | 100/Packung |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10071424
|
Bryson Packaging™
BAJ-360-090B |
140 mm | 140 mm | Probenbeutel |
15.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10264594
|
Bryson Packaging™
BAJ-340-120J |
205 mm | 280 mm | Beschriftbare Beutel |
40.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11346934
|
Bryson Packaging™
BAJ-360-160G |
205 mm | 280 mm | Probenbeutel |
37.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10779005
|
Bryson Packaging™
BAJ-360-180A |
352 mm | 325 mm | Probenbeutel |
65.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11366934
|
Bryson Packaging™
BAJ-360-210R |
280 mm | 405 mm | Probenbeutel |
64.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10021664
|
Bryson Packaging™
BAJ-360-020W |
60 mm | 60 mm |
4.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Durchsichtig
- Dichte Versiegelung gewährleistet
Spezifikation
Wiederverschließbarer Beutel | |
Ideal zur Lagerung von Büromaterialien und zum Versenden von Proben | |
100/Packung |
Durchsichtig | |
Polyethylen |