Learn More
Bryson Packaging™ Chroma Gesellschaft™ wiederverschließbare Minigrip™ Beutel
Transparent und ausgezeichnet für den Versand, die Aufbewahrung und als Probenbeutel geeignet. Die Bryson Packaging™ Wiederverschließbaren Beutel bestehen aus Polyethylen.
Marke: Bryson Packaging™ BAJ-360-160G
Beschreibung
- Durchsichtig
- Dichte Versiegelung gewährleistet
Spezifikation
Probenbeutel | |
Durchsichtig | |
Polyethylen | |
205 mm |
Wiederverschließbarer Beutel | |
Ideal zur Lagerung von Büromaterialien und zum Versenden von Proben | |
100/Packung | |
280 mm |