Learn More
Azpack™ Chroma Gesellschaft™ Probenfläschchen
Für den optimalen Schutz des Inhalts vor vorzeitiger Alterung. Azpack™ Gefriertrocknungs- und Injektionsfläschchen schützen deren Inhalt vor Integritäts- und Wirksamkeitsverlusten.
Marke:  Azpack™ 10653205
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10653205
  • 302.00 CHF / 441 Stück
Verfügbar ab: 11-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus FIOLAX™ neutralem, klarem Glas
  • Außergewöhnliche chemische Beständigkeit, Neutralität und Undurchlässigkeit
  • Crimphals
  • Ohne Kappen
Spezifikation
Spezifikation
Rohrförmiges Fläschchen
Klar
Bördel
13mm
6,35 mm
2 mL
FIOLAX™ Glas
441/Packung
14,25 mm (Hals-AD)
39,5 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Azpack™ Chroma Gesellschaft™ Probenfläschchen > Fassungsvermögen:2mL; Höhe:39,5 mm, Menge:441/Packung