Learn More
DWK Life Sciences Serumflaschen und -fläschchen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
60 ml
100 ml
125 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Beschreibung
Diese Flaschen verfügen über eine außergewöhnliche Wandstärke und eine hervorragende Beständigkeit gegen Wärme und Chemikalien
Ideal für die Lang- und Kurzzeitaufbewahrung von Proben und Behältern mit Impfstoffen/injizierbaren Medikamenten.
- Durchsichtiges Borosilikatglas entspricht den Anforderungen gemäß USP Typ 1
- Braunes Borosilikatglas entspricht den Anforderungen gemäß USP Typ 1
- In Schrumpffolie partitionierte Module verringern die Bruchgefahr
Compliance
Erfüllen die Anforderungen der Klasse A der United States Pharmacopeia für Glas des Typs I.
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 0,1 oz., 2 ml |
Kapazität (metrisch) | 2 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0,1 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,61 in. |
Material | Borosilikatglas |
Höhe (metrisch) | 36 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 1,41 in. |
Durchmesser (metrisch) | 15,6 mm |
Dokumentation
Scientific Resources
Catalogs
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
DateigrößeVersion: 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
DateigrößeVersion: 14.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Serumflaschen und -fläschchen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur