Learn More
Azpack™ Chroma Gesellschaft™ Elektroisolierband
Haftet auf Glas, Metall, Papier, Kunststoff und Holz. Azpack™ Elektro-Isolierband ist flammhemmend, selbstlöschend und UV-beständig.
32.15 CHF
Spezifikation
Material | PVC |
---|---|
Produkttyp | Elektroisolierband |
Menge | 8/Packung |
Dicke (metrisch) | 0,133 mm |
Länge (metrisch) | 10 m |
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12311419
|
Azpack™
12311419 |
Schwarz | Isolierung, niedrige Spannung, neutral |
32.15 CHF
8 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Rotes und blaues Band bezeichnen Spannungspegel und Phasenverschiebung
- Schwarzes Band wird hauptsächlich zur Isolierung verwendet
- Breite: 19 mm
- 10 m Rolle
- Material: PVC
Spezifikation
PVC | |
8/Packung | |
10 m |
Elektroisolierband | |
0,133 mm | |
19 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azpack™ Chroma Gesellschaft™ Elektroisolierband