Learn More
Choice™ Polypropylen-Spritzenfilter (PP)
Verwenden Sie Choice Spritzenfilter aus Polypropylen als wirtschaftliche Lösung zur Filtration biologischer Proben und aggressiver organischer Lösungen.
68.80 CHF - 81.60 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt Ja
Material Polypropylen
Material (Membran) Polypropylen
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC, SPE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Porengröße Durchmesser (metrisch) Vorfilter Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Durchmesser (metrisch) Vorfilter Preis Menge & Verfügbarkeit  
17715034
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chromatography
CH2225-PP
0,2 μm 25 mm Nein
81.60 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17814861
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chromatography
CH4525-PP
0,45 μm 25 mm Nein
78.47 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17894851
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chromatography
CH2213-PP
0,2 μm 13 mm Nein
68.80 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17804861
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chromatography
CH4513-PP
0,45 μm 13 mm Nein
68.80 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Choice™ Spritzenfilter aus Polypropylen sind eine gute Wahl zur Filtration biologischer Proben und aggressiver organischer Lösungen. Sie liefern sauberere Probenextrakte, indem sie störende Materialien und feine Partikel bis zur Nennporengröße entfernen.
Ein zusätzlicher Filtrationsschritt vor der chromatographischen Injektion sorgt nicht nur dafür, dass Sie konsistentere und zuverlässigere Ergebnisse erzielen, sondern schützt außerdem empfindliche Geräte und verlängert die Nutzungsdauer der Säule. Kostengünstige Choice Spritzenfilter sind in verschiedenen Größen und Membrantypen erhältlich, um allen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Spezifikationen
  • Membran: Hydrophiles Polypropylen
  • Maximale Betriebstemperatur: 110 °C
  • Gehäuse: Medizinische Qualität, reines Polypropylen
Anwendungen
  • Protein- oder Peptid-basierte Assays
  • Allgemeine HPLC-Analyse
Chemische Inkompatibilitäten
  • Hexan, Toluol, Benzol, begrenzte Beständigkeit gegen Dichlormethan und Chloroform
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Polypropylen
HPLC, SPE
100
90 psi
Spritzenfilter
Polypropylen
Unsteril
Lösungsmittelfest, mit geringem Anteil an extrahierbarem Polypropylen
Nein
Choice