Learn More
Choice™ Polypropylen-Spritzenfilter (PP)
Verwenden Sie Choice Spritzenfilter aus Polypropylen als wirtschaftliche Lösung zur Filtration biologischer Proben und aggressiver organischer Lösungen.
Marke: Thermo Scientific Chromatography CH2225-PP
73.52 CHF gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21692" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Choice™ Spritzenfilter aus Polypropylen sind eine gute Wahl zur Filtration biologischer Proben und aggressiver organischer Lösungen. Sie liefern sauberere Probenextrakte, indem sie störende Materialien und feine Partikel bis zur Nennporengröße entfernen.
Ein zusätzlicher Filtrationsschritt vor der chromatographischen Injektion sorgt nicht nur dafür, dass Sie konsistentere und zuverlässigere Ergebnisse erzielen, sondern schützt außerdem empfindliche Geräte und verlängert die Nutzungsdauer der Säule. Kostengünstige Choice Spritzenfilter sind in verschiedenen Größen und Membrantypen erhältlich, um allen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Spezifikationen- Membran: Hydrophiles Polypropylen
- Maximale Betriebstemperatur: 110 °C
- Gehäuse: Medizinische Qualität, reines Polypropylen
- Protein- oder Peptid-basierte Assays
- Allgemeine HPLC-Analyse
- Hexan, Toluol, Benzol, begrenzte Beständigkeit gegen Dichlormethan und Chloroform
Spezifikation
Choice Polypropylen-Spritzenfilter 0,2 µm, 25 mm, 100/Packung | |
Polypropylen | |
0,2 μm | |
HPLC, SPE | |
100 | |
90 psi | |
Spritzenfilter |
Ja | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Lösungsmittelfest, mit geringem Anteil an extrahierbarem Polypropylen | |
Nein | |
Choice | |
25 mm |