missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Choice™ Polypropylen-Spritzenfilter (PP)

Verwenden Sie Choice Spritzenfilter aus Polypropylen als wirtschaftliche Lösung zur Filtration biologischer Proben und aggressiver organischer Lösungen.

Marke:  Thermo Scientific Chromatography CH2213-PP

64.44 CHF gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21692" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17894851

  • 68.80 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Thermo Scientific™ Choice™ Spritzenfilter aus Polypropylen sind eine gute Wahl zur Filtration biologischer Proben und aggressiver organischer Lösungen. Sie liefern sauberere Probenextrakte, indem sie störende Materialien und feine Partikel bis zur Nennporengröße entfernen.

Ein zusätzlicher Filtrationsschritt vor der chromatographischen Injektion sorgt nicht nur dafür, dass Sie konsistentere und zuverlässigere Ergebnisse erzielen, sondern schützt außerdem empfindliche Geräte und verlängert die Nutzungsdauer der Säule. Kostengünstige Choice Spritzenfilter sind in verschiedenen Größen und Membrantypen erhältlich, um allen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Spezifikationen
  • Membran: Hydrophiles Polypropylen
  • Maximale Betriebstemperatur: 110 °C
  • Gehäuse: Medizinische Qualität, reines Polypropylen
Anwendungen
  • Protein- oder Peptid-basierte Assays
  • Allgemeine HPLC-Analyse
Chemische Inkompatibilitäten
  • Hexan, Toluol, Benzol, begrenzte Beständigkeit gegen Dichlormethan und Chloroform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Choice Polypropylen-Spritzenfilter 0,2 µm, 13 mm, 100/Packung
Polypropylen
0,2 μm
HPLC, SPE
100
90 psi
Spritzenfilter
Ja
Polypropylen
Unsteril
Lösungsmittelfest, mit geringem Anteil an extrahierbarem Polypropylen
Nein
Choice
13 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote