Learn More
Chlorotrimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10500011
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chlorotrimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10500011 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 L, Glasflasche, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
25 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 10500011
Marke: Thermo Scientific Acros 110120010
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 75-77-4 | C3H9ClSi | 108.64 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Silylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-77-4
Summenformel C3H9ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 108.64
MDL-Nummer MFCD00000502
InChI-Schlüssel IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmsclMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6397
ChEBI CHEBI:85069
IUPAC-Name Chlor(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorotrimethylsilane
Schmelzpunkt -58,0 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.8500g/mL
Siedepunkt 57.0°C
Flammpunkt −28°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3SiCl
Brechungsindex 1.3870 to 1.3890
Menge 1 L
Beilstein 04,IV,4007
Fieser 01,1232; 02,435; 03,310; 04,537; 05,709; 06,626; 07,66; 08,107; 09,112; 10,96; 11,127; 12,279; 13,165; 14,88; 15,14; 16,23; 17,79
Merck Index 15,218
Relative Dichte 0.85
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: care must be taken with ketones,soluble in benzene,ether and perchloroethylene
Viskosität 0.34 mPa.s (25°C)
Formelmasse 108.64
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0462601 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer110120010,110121000,110122500,110120250
ChargennummerA0462601 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/05/2024 Artikelnummer110120010,110121000,110122500,110120250
ChargennummerA0450049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2024 Artikelnummer110120010,110121000,110122500,110120250
ChargennummerA0459555 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2024 Artikelnummer110120010,110121000,110120025,110122500,110120250
ChargennummerA0456596 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2023 Artikelnummer110120010,110121000,110120025,110122500,110120250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorotrimethylsilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Trimethylchlorosilane
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chlorotrimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >