Learn More
Chloriodmethan, 98 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Chloroiodomethane is used as an intermediate in pharmaceuticals, organic synthesis, agrochemicals and dyestuff. It is also useful in cyclopropanation (Simmon-Smith reaction), Mannich reaction, aminomethylation and in epoxidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chloroiodmethan wird als Zwischenprodukt in Pharmazeutika, organischer Synthese, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet. Es ist auch nützlich bei einer Cyclopropanierung (Simon-Smith-Reaktion), Mannich-Reaktion, Aminomethylierung und bei Epoxidation.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Benzol, Diethylether und Alkohol.
Anmerkungen
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chloroiodomethane |
Namenshinweis | Stabilized with copper |
Dichte | 2.416 |
Siedepunkt | 108°C to 109°C |
Flammpunkt | None |
Brechungsindex | 1.5822 |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Beilstein | 1730802 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10235364 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A11032.09,A11032.30,A11032.18 |
10219045 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A11032.09,A11032.30,A11032.18 |
G22U024 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A11032.09,A11032.30,A11032.18 |
10231285 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A11032.09,A11032.30,A11032.18 |
F11T015 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A11032.09,A11032.30,A11032.18 |