Learn More
Chloriodmethan, 98 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11384559
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chloriodmethan, 98 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384559
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
500 g
Artikelnummer. 11384559
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11032.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chloroiodomethane is used as an intermediate in pharmaceuticals, organic synthesis, agrochemicals and dyestuff. It is also useful in cyclopropanation (Simmon-Smith reaction), Mannich reaction, aminomethylation and in epoxidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungsgebiete
Chloroiodmethan wird als Zwischenprodukt in Pharmazeutika, organischer Synthese, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet. Es ist auch nützlich bei einer Cyclopropanierung (Simon-Smith-Reaktion), Mannich-Reaktion, Aminomethylierung und bei Epoxidation.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Benzol, Diethylether und Alkohol.
Anmerkungen
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 593-71-5
Summenformel CH2ClI
MDL-Nummer MFCD00001078
InChI-Schlüssel PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11644
IUPAC-Name Chlor(iodo)methan
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroiodomethane
Namenshinweis Stabilized with copper
Dichte 2.416
Siedepunkt 108°C to 109°C
Flammpunkt None
Brechungsindex 1.5822
Menge 10 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1730802
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone,benzene,diethyl ether and alcohol.
SMILES C(Cl)I
Molekulargewicht (g/mol) 176.381
Formelmasse 176.38
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer62500172 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA11032.09,A11032.30,A11032.36,A11032.18,A11032.PG
Chargennummer10235364 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11032.09,A11032.30,A11032.18
Chargennummer10219045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11032.09,A11032.30,A11032.18
ChargennummerG22U024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11032.09,A11032.30,A11032.18
Chargennummer10231285 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11032.09,A11032.30,A11032.18
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroiodomethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Chloroiodomethane
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chloriodmethan, 98 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals >