Learn More
Chlorcarbonylsulfenylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2757-23-5 | CCl2OS | 130.97 g/mol
26.20 CHF - 62.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 2757-23-5 |
---|---|
Summenformel | CCl2OS |
Molekulargewicht (g/mol) | 130.97 |
MDL-Nummer | MFCD00000703 |
InChI-Schlüssel | MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | chlorocarbonylsulfenyl chloride, chlorothio formyl chloride, chloroformylsulfenyl chloride, chloro chlorosulfanyl methanone, chlorothioformyl chloride, chlorocarbonylsulphenyl chloride, chlorocarbonyl sulfenyl chloride, chlorocarbonyl sulphenyl chloride, carbonochloridothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methane, chloro chlorothio oxo |
PubChem CID | 75990 |
IUPAC-Name | S-chlor-chloromethanethioat |
SMILES | ClSC(Cl)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11362516
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06432.03 |
1 g |
26.20 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11372516
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06432.06 |
5 g |
62.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
2757-23-5 | |
130.97 | |
MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N | |
75990 | |
ClSC(Cl)=O |
CCl2OS | |
MFCD00000703 | |
chlorocarbonylsulfenyl chloride, chlorothio formyl chloride, chloroformylsulfenyl chloride, chloro chlorosulfanyl methanone, chlorothioformyl chloride, chlorocarbonylsulphenyl chloride, chlorocarbonyl sulfenyl chloride, chlorocarbonyl sulphenyl chloride, carbonochloridothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methane, chloro chlorothio oxo | |
S-chlor-chloromethanethioat |
Spezifikation
Chlorocarbonylsulfenyl chloride | |
98°C to 101°C | |
MFCD00000703 | |
506318 | |
MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N | |
S-chlor-chloromethanethioat | |
75990 | |
97% |
2757-23-5 | |
CCl2OS | |
UN3265 | |
chlorocarbonylsulfenyl chloride, chlorothio formyl chloride, chloroformylsulfenyl chloride, chloro chlorosulfanyl methanone, chlorothioformyl chloride, chlorocarbonylsulphenyl chloride, chlorocarbonyl sulfenyl chloride, chlorocarbonyl sulphenyl chloride, carbonochloridothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methane, chloro chlorothio oxo | |
ClSC(Cl)=O | |
130.97 | |
130.98 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Gefahr
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KORROSIVE FLÜSSIGKEIT, SÄUREHALTIG, ORGANISCH, N.O.S.