Learn More
Chlorcarbonylsulfenylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11362516
Verfügbar ab: 15-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chlorcarbonylsulfenylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362516
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11362516
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06432.03
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2757-23-5 | CCl2OS | 130.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2757-23-5
Summenformel CCl2OS
Molekulargewicht (g/mol) 130.97
MDL-Nummer MFCD00000703
InChI-Schlüssel MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorocarbonylsulfenyl chloride, chlorothio formyl chloride, chloroformylsulfenyl chloride, chloro chlorosulfanyl methanone, chlorothioformyl chloride, chlorocarbonylsulphenyl chloride, chlorocarbonyl sulfenyl chloride, chlorocarbonyl sulphenyl chloride, carbonochloridothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methane, chloro chlorothio oxoMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 75990
IUPAC-Name S-chlor-chloromethanethioat
SMILES ClSC(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorocarbonylsulfenyl chloride
Siedepunkt 98°C to 101°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 506318
Formelmasse 130.98
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10190081 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL06432.06,L06432.03
Chargennummer10235490 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL06432.06,L06432.03
Chargennummer10154751 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL06432.06,L06432.03
Chargennummer10235489 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL06432.06,L06432.03
Chargennummer10236456 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL06432.06,L06432.03
Name des Produkts
Chlorcarbonylsulfenylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >