Learn More
Chlorbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Chlorobenzene is used in organic synthesis and dyestuffs. It is also used as a solvent for adhesives, drugs, rubber, paints and dry cleaning, and as a fiber-swelling agent in textile processing. It is utilized in chemoenzymatic synthesis of (+)-aspicilin and cyclohexane by hydrogenation over colloidal Pt nanocatalysts under ambient conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chlorbenzol wird bei der organischen Synthese und in Farbstoffen verwendet. Es wird auch als Lösungsmittel für Klebstoffe, Medikamente, Gummi, Farben und die chemische Reinigung sowie als Faserquellmittel in der Textilverarbeitung verwendet. Es wird bei der chemoenzymatischen Synthese von (+)-Aspicilin und Cyclohexan durch Hydrierung über kolloidale Pt-Nanokatalysatoren unter Umgebungsbedingungen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Chloroform, Diethylether und Benzol. Leicht unmischbar mit Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chlorobenzene |
Schmelzpunkt | -45°C |
Dichte | 1.106 |
Siedepunkt | 132°C |
Menge | 500 mL |
Geruch | Aromatic |
Brechungsindex | 1.524 |
UN-Nummer | UN1134 |
Beilstein | 605632 |
Merck Index | 14,2121 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252567 | Analysenzertifikat | 25/09/2024 | B21052.0F,B21052.AP |
10252566 | Analysenzertifikat | 25/09/2024 | B21052.0F,B21052.AP |
A0457019 | Analysenzertifikat | 21/03/2024 | B21052.0F,B21052.AP |
10242482 | Analysenzertifikat | 01/08/2022 | B21052.0F,B21052.AP |
10240377 | Analysenzertifikat | 29/04/2022 | B21052.0F,B21052.AP |
Sicherheit und Handhabung
- Chlorobenzene
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Chlorobenzene
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%