Learn More
Chlorbenzol, ACS, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11455170
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chlorbenzol, ACS, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455170
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 11455170
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036401.AP
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chlorobenzene is used in organic synthesis and dyestuffs. It is also used as a solvent for adhesives, drugs, rubber, paints and dry cleaning, and as a fiber-swelling agent in textile processing. It is utilized in chemoenzymatic synthesis of (+)-aspicilin and cyclohexane by hydrogenation over colloidal Pt nanocatalysts under ambient conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-90-7
Summenformel C6H5Cl
Molekulargewicht (g/mol) 112.556
MDL-Nummer MFCD00000530
InChI-Schlüssel MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
IUPAC-Name Chlorobenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorobenzene
Schmelzpunkt -45°C
Farbe Farblos
Dichte 1.106 g/mL
Siedepunkt 132°C
Menge 500 mL
Flammpunkt 28°C (82°F)
Geruch Aromatic
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.524
UN-Nummer UN1134
Beilstein 605632
Merck Index 14,2121
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol and diethyl ether. Immiscible with water.
Formelmasse 112.56
Reinheit (%) 99.5%
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS11K010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2024 Catalog Number036401.K7,036401.AP,036401.M1,036401.K2
ChargennummerS14K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2024 Catalog Number036401.K7,036401.AP,036401.M1,036401.K2
ChargennummerS14K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2024 Catalog Number036401.K7,036401.AP,036401.M1,036401.K2
ChargennummerS11K012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2024 Catalog Number036401.K7,036401.AP,036401.M1,036401.K2
ChargennummerY29J016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2023 Catalog Number036401.K7,036401.AP,036401.M1,036401.K2
Name des Produkts
Chlorbenzol, ACS, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >