Learn More
Chlorobenzol, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 13157784
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Chlorobenzol, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13157784
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
2.5 L
Artikelnummer. 13157784
Marke: Thermo Scientific Acros 443001000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 108-90-7
Summenformel C6H5Cl
Molekulargewicht (g/mol) 112.556
InChI-Schlüssel MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
IUPAC-Name Chlorobenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorobenzene
Schmelzpunkt -45.0°C
Dichte 1.1075g/mL
Siedepunkt 131.0°C
Menge 100 mL
Flammpunkt 23°C
Brechungsindex 1.5230 to 1.5250
Relative Dichte 1.1075
Strukturformel C6H5Cl
Viskosität 0.8 mPa.s (20°C)
Wasser 0.005% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formelmasse 112.56
Reinheit (%) 99.5%
Güte extra trocken, über Molekularsieb
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2537700 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number443000025,443000010,443001000
Chargennummer2528191 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number443000025,443000010,443001000
Chargennummer2410071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog Number443001000,443000010
Chargennummer2411936 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog Number443001000,443000010
Chargennummer2421626 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog Number443001000,443000010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Chlorobenzol, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >