Learn More
Chlorobenzol, 99.8 %, ExtraDry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10532574
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chlorobenzol, 99.8 %, ExtraDry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10532574
100 mL, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Artikelnummer. 10532574
Marke: Thermo Scientific Acros 396971000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 108-90-7 | C6H5Cl | 112.556 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 108-90-7
Summenformel C6H5Cl
Molekulargewicht (g/mol) 112.556
MDL-Nummer MFCD00000530
InChI-Schlüssel MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
IUPAC-Name Chlorobenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorobenzene
Schmelzpunkt -45.0°C
Namenshinweis Extra Dry
Farbe Farblos
Dichte 1.1075g/mL
Siedepunkt 131.0°C
Menge 100 mL
Flammpunkt 23°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5230 to 1.5250
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Relative Dichte 1.1075
Strukturformel C6H5Cl
UN-Nummer 1134
Viskosität 0.8 mPa.s (20°C)
Wasser 0.005% Max. (Coulometric)
Merck Index 15, 2122
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formelmasse 112.56
Reinheit (%) 99.8%
Güte extra trocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2536383 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number396971000,396970010
Chargennummer2536382 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number396971000,396970010
Chargennummer2522942 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2025 Catalog Number396971000,396970010
Chargennummer2522941 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2025 Catalog Number396971000,396970010
Chargennummer2408078 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog Number396971000,396970010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chlorobenzol, 99.8 %, ExtraDry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado