Learn More
WTW™ Chlor-Testkits
Testmaterialien für die AQA der photometrischen Routine- und Wasseranalyse für mehrstufige Ergebnissicherheit von photoLab™, pHotoFlex™ und Testkits
28.70 CHF - 98.95 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN 38408 G4, EN ISO 7393 |
---|---|
Volumen (metrisch) | 5 mL |
Produktcode | Marke | Bereich | Typ | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bereich | Typ | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11773177
|
WTW™
250419 |
0,03 bis 6,00 Cl2, frei | Zelltest-Kit | PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex Photometer |
98.95 CHF
150 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11783177
|
WTW™
250420 |
0,03 bis 6,00 Cl2, frei und gesamt | Zelltest-Kit | Photolab™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™6000, PhotoLab™ Spektralphotometer, Photoflex™ Messgerät |
98.95 CHF
150 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11721866
|
WTW™
251414 |
0,02 bis 2,00 mg/l Cl2, gesamt | Pulverkissen-Kit | PhotoLab™ 6000 Photometer, Photoflex™ Messgerät |
28.70 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11701866
|
WTW™
251401 |
0,02 bis 2,00 mg/l Cl2, frei | Pulverkissen-Kit | PhotoLab™ 6000 Photometer, Photoflex™ Messgerät |
29.15 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10027842
|
WTW™
252012 |
0.010 to 6.00 Cl2, free and total | Reagent Test Kit | PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektral photometer |
83.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11711866
|
WTW™
251402 |
0,5 bis 5,0 mg/l Cl2, frei | Pulverkissen-Kit | PhotoLab™ 6000 Photometer, Photoflex™ Messgerät |
29.15 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Spezifikation
DIN 38408 G4, EN ISO 7393 | |
5 mL |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- chlor-küvettentest (freies chlor)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: boric acid, ethylenedinitrilotetraaceticacid, tetrasodium salt