missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ Chlor-Testkits
Testmaterialien für die AQA der photometrischen Routine- und Wasseranalyse für mehrstufige Ergebnissicherheit von photoLab™, pHotoFlex™ und Testkits
Marke: WTW™ 251402
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
DIN 38408 G4, EN ISO 7393 | |
5 mL | |
PhotoLab™ 6000 Photometer, Photoflex™ Messgerät | |
0,5 bis 5,0 mg/l Cl2, frei | |
Triazin |
3 bis 4 bei 20 °C | |
Desinfektionsmittel, Abwasser, Trinkwasser | |
Eisen | |
2 bis 8 °C | |
Pulverkissen-Kit |