Learn More
WTW™ Chlor-Testkits
Testmaterialien für die AQA der photometrischen Routine- und Wasseranalyse für mehrstufige Ergebnissicherheit von photoLab™, pHotoFlex™ und Testkits
Marke: WTW™ 251414
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
DIN 38408 G4, EN ISO 7393 | |
Desinfektionsmittel, Abwasser, Trinkwasser | |
0,02 bis 2,00 mg/l Cl2, gesamt | |
4-Dimethylaminobenzaldehyd |
5 mL | |
PhotoLab™ 6000 Photometer, Photoflex™ Messgerät | |
15 bis 25 °C | |
Pulverkissen-Kit |