Learn More
Ansell™ ChemTek™ Immersionshandschuhe der 38-520 Serie aus Butylpolymer
Optimale Beständigkeit gegen besonders aggressive Chemikalien ohne Beeinträchtigung von Beweglichkeit und Komfort. Ansell Edmont™ ChemTek™ Immersionshandschuhe aus Butyl-Polymer der Serien 38-520 gewährleisten hervorragenden Schutz gegen Aldehyde, Ketone und Ester sowie gegen konzentrierte Mineralsäuren.
86.00 CHF
Spezifikation
Material der Rückseite | Butyl |
---|---|
Stulpenmaterial | Butyl |
Coating Material | Butylpolymer |
Laboratory/Cleanroom Use | Ja |
Latex Free | Ja |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12629711
|
Ansell™
38520100 |
10 |
86.00 CHF
1 Paar |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12649711
|
Ansell™
38520070 |
7 |
86.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12639711
|
Ansell™
38520110 |
11 |
86.00 CHF
1 Paar |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12659711
|
Ansell™
38520080 |
8 |
86.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12669711
|
Ansell™
38520090 |
9 |
86.00 CHF
1 Paar |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Glattes Finish in Schwarz
- Einfaches Anziehen und guter Halt
- Maximaler Schutz vor gefährlichen Chemikalien
- Überraschend flexibel mit ausgezeichneter Fingerfertigkeit
- Entwickelt für Komfort mit einer natürlichen, geschwungenen ergonomischen Form und einem weichen Gefühl
- Da keine Latexproteine vorhanden sind, besteht keine Gefahr von Latexallergien
- Ideal für chemische Industrie, Öl- und Benzinraffinerie, Druckindustrie, Automobilindustrie, Bergbau und Luft- und Raumfahrt
Spezifikation
Butyl | |
Butylpolymer | |
Ja | |
38-520 | |
Schwarz | |
Schwarz | |
Einzeln verpackte Beutel mit Einlagen | |
Hohe Chemikalienbeständigkeit |
Butyl | |
Ja | |
Immersionshandschuhe | |
20 mil | |
Rollrand/gerollt | |
Ja | |
1 Paar | |
38-520 |