Learn More
Ansell™ ChemTek™ Immersionshandschuhe der 38-520 Serie aus Butylpolymer
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Glattes Finish in Schwarz
- Einfaches Anziehen und guter Halt
- Maximaler Schutz vor gefährlichen Chemikalien
- Überraschend flexibel mit ausgezeichneter Fingerfertigkeit
- Entwickelt für Komfort mit einer natürlichen, geschwungenen ergonomischen Form und einem weichen Gefühl
- Da keine Latexproteine vorhanden sind, besteht keine Gefahr von Latexallergien
- Ideal für chemische Industrie, Öl- und Benzinraffinerie, Druckindustrie, Automobilindustrie, Bergbau und Luft- und Raumfahrt
Spezifikation
Spezifikation
Material der Rückseite | Butyl |
Stulpenmaterial | Butyl |
Coating Material | Butylpolymer |
Laboratory/Cleanroom Use | Ja |
Latex Free | Ja |
Produkttyp | Immersionshandschuhe |
Größe | 10 |
Modell | 38-520 |
Dicke (angloamerikanisch) | 20 mil |
Farbe der Handschuhstulpe | Schwarz |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ ChemTek™ Immersionshandschuhe der 38-520 Serie aus Butylpolymer >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur