Learn More
Brady™ Chemie- und temperaturbeständige Polypropylen-Etiketten
Kennzeichnen Sie trockene Probenbehälter bei Raumtemperatur mit diesen wirtschaftlichen, weißen Polypropylen-Etiketten mit matter Oberfläche (B-7425). Die Etiketten können mit einem tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
59.00 CHF - 95.20 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863 |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Farbe | Schwarz auf Weiß |
Ausführung | Matt |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17950770
|
Brady™
170847 |
0,375 x 1 in. |
59.00 CHF
240 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17960750
|
Brady™
170846 |
1 x 1,5 in. |
95.20 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Speziell entwickelt - vordimensioniert, für trockene Probenbehälter oder Ampullen bei Raumtemperatur vorgesehen
- Beständig - widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen, mäßige Chemikalienbeständigkeit, für den täglichen Einsatz geeignet
- Selbstklebend - mit dauerhaftem Acrylklebstoff für eine gute Haftung auf glatten Oberflächen unter schwierigen Bedingungen
- Zertifiziert - RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Polypropylen | |
Etiketten | |
BMP51;BMP53;M511;M510 | |
-80°C | |
-112 bis +158 °F | |
0,004 in. | |
0,5 in. |
RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863 | |
Schwarz auf Weiß | |
Ausgestanzt | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
1 | |
240 Etiketten/Kartusche | |
-80°C to 70°C | |
0.102 mm |