Learn More
Brady™ Chemie- und temperaturbeständige Polypropylen-Etiketten
Kennzeichnen Sie trockene Probenbehälter bei Raumtemperatur mit diesen wirtschaftlichen, weißen Polypropylen-Etiketten mit matter Oberfläche (B-7425). Die Etiketten können mit einem tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
Marke:  Brady™ 170847
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17950770
  • 57.80 CHF / 240 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Speziell entwickelt - vordimensioniert, für trockene Probenbehälter oder Ampullen bei Raumtemperatur vorgesehen
  • Beständig - widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen, mäßige Chemikalienbeständigkeit, für den täglichen Einsatz geeignet
  • Selbstklebend - mit dauerhaftem Acrylklebstoff für eine gute Haftung auf glatten Oberflächen unter schwierigen Bedingungen
  • Zertifiziert - RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
  • Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
M5-118-7425
Schwarz auf Weiß
Ausgestanzt
Thermotransfer
Unsteril
BMP51, M511
-112 bis +158 °F
0,375 x 1 in.
1 in.
0,5 in.
RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
Dauerhaftes Acryl
Matt
Polypropylen
Etiketten
Laborkennzeichnung, Temperaturanzeigende Kennzeichnung
240 Etiketten/Kartusche
0,004 in.
0,375 in.
2.54 cm
0,375 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Brady™ Chemie- und temperaturbeständige Polypropylen-Etiketten > Chemical and Temperature Resistant Polypropylene Labels; Dimensions (LxW): 0.375 x 1 in.