Learn More
Sampling Systems™ Chemical Spoon and Spatula
This versatile chemical spoon and spatula has a robust design and is made from 304 stainless steel. It can be used as both a spoon and a spatula to allow for greater versatility in the sampling of both powder and liquid products.
4.45 CHF - 13.15 CHF
Spezifikation
Produkttyp Löffel
Material Stainless Steel
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Reusable
Skala No
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17942112
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
A625-150
154 mm
4.45 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17962012
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
A625-200
201 mm
6.60 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17952012
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
A625-280
280 mm
11.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17992012
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
A625-320
317 mm
13.15 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • No sharp edges or crevices, making it ideal for use in food, pharma and chemical companies
  • Available in a range of sizes
  • Heavy duty design for comfortable use
  • Ideal for measuring, sampling and dosing powders and liquids
Spezifikation
Spezifikation
Löffel
Autoklavierbar
No
Stainless Steel
Reusable
Unsteril
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Chemical Spoon and Spatula