Learn More
JULABO™ Chemikalienkühlschrank
Julabo™ Kühlschränke für Chemikalien werden zur Aufbewahrung und Kühlung von Chemikalien und gefährlichen Stoffen verwendet.
2396.00 CHF - 2617.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Refrigerator for chemicals |
---|---|
Temperaturbereich | -2 °C° bis +12 °C° |
Temperaturauflösung | 0,1 °C |
Temperatursensor | PTC |
Temperaturstabilität | ± 1 °C |
Beschreibung
- Selbstschützende Steuerstromkreise und Überhitzungsschutz für den Kompressor
- Digitale Anzeige (LED) des Ist- und Sollwertes
- Anzeigeleuchte für Kühlung und Alarm
- Prüftaste für Überhitzungsschutz des Kompressors
Spezifikation
Refrigerator for chemicals | |
0,1 °C | |
± 1 °C | |
Entwickelt für die Lagerung und Kühlung gefährlicher Stoffe | |
230 V, 50 Hz |
-2 °C° bis +12 °C° | |
PTC | |
LED | |
230 V | |
50 Hz |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
JULABO™ Chemikalienkühlschrank