Learn More
JULABO™ Chemikalienkühlschrank
Julabo™ Kühlschränke für Chemikalien werden zur Aufbewahrung und Kühlung von Chemikalien und gefährlichen Stoffen verwendet.
Marke:  JULABO™ 8800718
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10500172
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Selbstschützende Steuerstromkreise und Überhitzungsschutz für den Kompressor
  • Digitale Anzeige (LED) des Ist- und Sollwertes
  • Anzeigeleuchte für Kühlung und Alarm
  • Prüftaste für Überhitzungsschutz des Kompressors
Spezifikation
Spezifikation
Refrigerator for chemicals
-2 °C° bis +12 °C°
PTC
4
Entwickelt für die Lagerung und Kühlung gefährlicher Stoffe
KRC180
64 x 60 x 85.5 cm
52 cm
230 V, 50 Hz
35 kg
180 l
0,1 °C
± 1 °C
LED
4 Tragegestelle
40 x 52 x 70 cm
70 cm
230 V
50 Hz
35 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
JULABO™ Chemikalienkühlschrank > Kapazität: 180L; Enthält 4 Stützracks