Learn More
CHEMetrics Quecksilberfreie COD-Fläschchen-Kits
Zur Verwendung mit einem Faulbehälterblock sowie einem Photometer oder Spektralphotometer
39.00 CHF - 194.00 CHF
Spezifikation
Analyten Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)
Beschreibung Für jede Testserie muss ein neuer Reagenzienampullenrohling vorbereitet werden. Daher variiert die Anzahl der Proben, die mit jedem Kit getestet werden können.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abgemessene Reagenzien zur genauen, kostengünstigen Bestimmung des CSB, Bestimmung des Gehalts von oxidierbarem organischen Material in Abwasser
Zur Verwendung mit (Geräte) Faulbehälterblock sowie Photometer oder Spektralphotometer
Prüfzeit 2 Std. Verdau
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Bereich Enthält Anzahl Tests Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Bereich Enthält Anzahl Tests Preis Menge & Verfügbarkeit  
11893510
Unterlagen ansehen
CHEMetrics
K-7351S
0 bis 150 ppm (LR) 25 Fläschchen und Bedienungsanleitung 24
39.00 CHF
25 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11701034
Unterlagen ansehen
CHEMetrics
K-7356
0 bis 150 ppm 150 Fläschchen und Bedienungsanleitung 149 (außer destilliertes Wasser)
194.00 CHF
495 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11803520
Unterlagen ansehen
CHEMetrics
K-7361S
0 bis 1500 ppm (HR) 25 Fläschchen und Bedienungsanleitung 24
39.00 CHF
0.08 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11761044
Unterlagen ansehen
CHEMetrics
K-7366
0 bis 1500 ppm 150 Fläschchen und Bedienungsanleitung 149 (außer destilliertes Wasser)
194.00 CHF
7.13 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11813520
Unterlagen ansehen
CHEMetrics
K-7371S
0 bis 15.000 ppm (HR+) 25 Fläschchen und Bedienungsanleitung 24
39.00 CHF
0.01 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11791054
Unterlagen ansehen
CHEMetrics
K-7376
0 bis 15.000 ppm 98 Fläschchen und Bedienungsanleitung 97 (außer destilliertes Wasser)
129.00 CHF
98 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • Methode: Dichromat-Reagenzaufspaltung
  • Quecksilber-frei
  • Es sind mehrere Testbereiche verfügbar
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)
Abgemessene Reagenzien zur genauen, kostengünstigen Bestimmung des CSB, Bestimmung des Gehalts von oxidierbarem organischen Material in Abwasser
2 Std. Verdau
Für jede Testserie muss ein neuer Reagenzienampullenrohling vorbereitet werden. Daher variiert die Anzahl der Proben, die mit jedem Kit getestet werden können.
Faulbehälterblock sowie Photometer oder Spektralphotometer
COD-Fläschen-Kit
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CHEMetrics Quecksilberfreie COD-Fläschchen-Kits