Learn More
Lovibond™ Checkit™ Komparator-Testkits
Führt Wasseranalysen schnell und einfach durch. Lovibond Checkit™ Comparitor Testkits sind hochpräzise und verfügen über eine benutzerfreundliche kolorimetrische Skala. Jedes Kit gibt eine Kombination aus pH-Wert und einem anderen Messwert an.
Marke: Lovibond™ 147330
Beschreibung
Führt Wasseranalysen schnell und einfach durch.Lovibond Checkit™ Comparitor Testkits sind hochpräzise und verfügen über eine benutzerfreundliche kolorimetrische Skala.Jedes Kit gibt eine Kombination aus pH-Wert und einem anderen Messwert an.
- Einfache Bedienung und genaue Reagenziendosierung
- Tablettenreagenzien mit einer garantierten Mindesthaltbarkeit von 5/10 Jahren
- Drehen Sie das Farbrad mit dem kontinuierlichem Farbverlauf, bis die Farbe mit der reagierten Probe übereinstimmt
- Bedruckte Farbscheiben mit kontinuierlichem Farbverlauf ermöglichen genaue Messungen, ohne zwischen separaten Farbblöcken "extrapolieren" zu müssen
Spezifikation
Chlordioxid | |
0,01 bis 0,2 mg/l | |
Kolorimetrisch | |
Wassertestkit |