Learn More
CHAPSO MP Biomedicals Artikelnummer.: 11451851
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
CHAPSO MP Biomedicals
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11451851 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
Artikelnummer. 11451851
Marke: MP Biomedicals 0219031905
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CHAPS
CAS 75621-03-3
Menge 5 g
Summenformel C32H58N2O7S
MDL-Nummer MFCD00012116
Synonym 3-[(3-Cholamidopropyl)-dimethyl- ammonio]-2-hydroxy-1-propan Sulfonat
InChI-Schlüssel UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
SMILES CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
IUPAC-Name 3-[dimethyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propan-1-sulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 614.883
PubChem CID 134129639
Formelmasse 630.9
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU1123016442 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2023 Catalog Number0219031905
ChargennummerU1122290582 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2023 Catalog Number0219031905
ChargennummerS7853 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2022 Catalog Number0219031905
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CHAPS
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: CHAPS
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CHAPSO MP Biomedicals >