Learn More
CH25H Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-20218MFV450
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CH25H Polyclonal antibody specifically detects CH25H in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
CH25H | |
Polyclonal | |
Immunohistochemistry-Paraffin | |
C25H, cholesterol 25-hydroxylase, Cholesterol 25-monooxygenase, EC 1.14.99.38, h25OH | |
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human CH25H | |
0.1 mL | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
mFluor Violet 450 SE | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Antigen and protein A Affinity-purified | |
RUO | |
9023 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CH25H Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; mFluor Violet 450 SE
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur