Learn More
Gibco™ CF1 Mouse Embryonic Fibroblasts, MitC-treated
Mitomycin C (MitC)-behandelte Gibco CF1 Mausembryonen-Fibroblasten (MEFs) sind Feeder-Zellen, die ideal für die Unterstützung gesunder, undifferenzierter embryonaler Stammzellen (ESCs) von Mensch und Maus sowie induzierter pluripotenter Stammzellen (iPSCs) in Kulturen sind.
42.45 CHF - 75.50 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Kryokonservierte embryonale Mausfibroblasten Lagerung in Flüssigstickstoff. |
---|---|
Age | embryonisch |
Zelltyp | Fütterzelle, Fibroblastenzelle |
Form | Kryokonserviert |
Spezies | Maus |
Produktcode | Marke | Anzahl Zellen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Zellen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15849662
|
Gibco™
A34959 |
4 x 106 |
75.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15737417
|
Gibco™
A34958 |
2 x 106 | N/A | |||||||
Beschreibung
Hergestellt von MTI-GlobalStem und gleichwertig mit MTI-GlobalStem Kat. Nummern GSC-6001M und GSC-6201M. Diese weit verbreiteten MEF-Zellen sind von ausgezüchteten CF1-Mäusen isoliert, mitotisch durch MitC-Behandlung arretiert und getestet, um Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.
• Sparen Sie wertvolle Zeit mit bereits inaktivierten, gebrauchsfertigen MEFs
• Kultivieren Sie ESCs und iPSCs zuverlässig mit sorgfältig geprüften Feeder-Zellen
• Setzen Sie auf ein weit verbreitetes Produkt
Sparen Sie Zeit mit gebrauchsfertigen MEFs
Mit bestrahlten CF1 MEFs kostet es Sie weniger Zeit und Mühe, sich um eine Tieranlage zu kümmern, langwierige, zeitraubende Sektionen durchzuführen und Zellen Tag für Tag, Woche für Woche zu expandieren und zu testen. Konzentrieren Sie sich mit diesen bereits inaktivierten, gebrauchsfertigen Zuführungen auf Ihre Forschung.
Kultivieren Sie mit sorgfältig geprüften Feeder-Zellen
Jede Charge von CF1 MEFs wird auf Bakterien, Pilze, Mykoplasmen und Maus-Pathogene getestet, um das Kontaminationsrisiko zu minimieren. Jede Charge wird außerdem auf ihre Funktionsfähigkeit nach dem Auftauen getestet (in der Regel mehr als 95 %) und auf ihre Fähigkeit, Maus- und humane ES-Zellen zu unterstützen, um eine stabile und konsistente Leistung zu gewährleisten. Diese MEFs wurden erfolgreich mit ESC/iPSC-Linien anderer Spezies verwendet, sollten jedoch auf Kompatibilität getestet werden, wenn sie für eine solche Anwendung vorgesehen sind.
Verlassen Sie sich auf ein weit verbreitetes Produkt
Diese CF1 MEFs werden in vielen Laboren weltweit eingesetzt und wurden in verschiedenen Publikationen zitiert. Sie wurden erfolgreich eingesetzt, um undifferenzierte pluripotente Stammzellen bei einer Dichte von 2 x 104 bis 5,3 x 104 Zellen/cm2 zu unterstützen.
Spezifikation
Kryokonservierte embryonale Mausfibroblasten Lagerung in Flüssigstickstoff. |
|
Fütterzelle, Fibroblastenzelle | |
Maus | |
Auf Trockeneis geliefert. |
embryonisch | |
Kryokonserviert | |
Gepoolte Proben |