Learn More
Gibco™ CF1 Mouse Embryonic Fibroblasts, MitC-treated
Mitomycin C (MitC)-behandelte Gibco CF1 Mausembryonen-Fibroblasten (MEFs) sind Feeder-Zellen, die ideal für die Unterstützung gesunder, undifferenzierter embryonaler Stammzellen (ESCs) von Mensch und Maus sowie induzierter pluripotenter Stammzellen (iPSCs) in Kulturen sind.
Marke:  Gibco™ A34958
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15737417
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt von MTI-GlobalStem und gleichwertig mit MTI-GlobalStem Kat. Nummern GSC-6001M und GSC-6201M. Diese weit verbreiteten MEF-Zellen sind von ausgezüchteten CF1-Mäusen isoliert, mitotisch durch MitC-Behandlung arretiert und getestet, um Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.
• Sparen Sie wertvolle Zeit mit bereits inaktivierten, gebrauchsfertigen MEFs
• Kultivieren Sie ESCs und iPSCs zuverlässig mit sorgfältig geprüften Feeder-Zellen
• Setzen Sie auf ein weit verbreitetes Produkt
Sparen Sie Zeit mit gebrauchsfertigen MEFs
Mit bestrahlten CF1 MEFs kostet es Sie weniger Zeit und Mühe, sich um eine Tieranlage zu kümmern, langwierige, zeitraubende Sektionen durchzuführen und Zellen Tag für Tag, Woche für Woche zu expandieren und zu testen. Konzentrieren Sie sich mit diesen bereits inaktivierten, gebrauchsfertigen Zuführungen auf Ihre Forschung.
Kultivieren Sie mit sorgfältig geprüften Feeder-Zellen
Jede Charge von CF1 MEFs wird auf Bakterien, Pilze, Mykoplasmen und Maus-Pathogene getestet, um das Kontaminationsrisiko zu minimieren. Jede Charge wird außerdem auf ihre Funktionsfähigkeit nach dem Auftauen getestet (in der Regel mehr als 95 %) und auf ihre Fähigkeit, Maus- und humane ES-Zellen zu unterstützen, um eine stabile und konsistente Leistung zu gewährleisten. Diese MEFs wurden erfolgreich mit ESC/iPSC-Linien anderer Spezies verwendet, sollten jedoch auf Kompatibilität getestet werden, wenn sie für eine solche Anwendung vorgesehen sind.
Verlassen Sie sich auf ein weit verbreitetes Produkt
Diese CF1 MEFs werden in vielen Laboren weltweit eingesetzt und wurden in verschiedenen Publikationen zitiert. Sie wurden erfolgreich eingesetzt, um undifferenzierte pluripotente Stammzellen bei einer Dichte von 2 x 104 bis 5,3 x 104 Zellen/cm2 zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kryokonservierte embryonale Mausfibroblasten
Lagerung in Flüssigstickstoff.
Fütterzelle, Fibroblastenzelle
Maus
2 x 106
Auf Trockeneis geliefert.
embryonisch
Kryokonserviert
Gepoolte Proben
2 x 106 cells