Learn More
Caesiumhydroxidhydrat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12260-45-6 | CsHO | 149.91 g/mol
35.10 CHF - 262.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12260-45-6 |
---|---|
Summenformel | CsHO |
Molekulargewicht (g/mol) | 149.91 |
MDL-Nummer | MFCD00010964 |
InChI-Schlüssel | HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ciMehr anzeigen |
PubChem CID | 23679066 |
SMILES | [OH-].[Cs+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11376678
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013233.06 |
5 g |
35.10 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11396678
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013233.14 |
25 g |
80.55 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11386678
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013233.22 |
100 g |
262.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Chemische Identifikatoren
12260-45-6 | |
149.91 | |
HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M | |
23679066 |
CsHO | |
MFCD00010964 | |
cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ciMehr anzeigen | |
[OH-].[Cs+] |
Spezifikation
Cesium hydroxide hydrate | |
Weiß | |
99.9% (Metal basis) | |
MFCD00010964 | |
Soluble in water and ethanol. | |
[OH-].[Cs+] | |
149.91 | |
149.91 (Anhydrous) | |
Hygroskopisch |
12260-45-6 | |
Kristallin | |
CsHO | |
cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci | |
HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M | |
Caesium; Hydroxid; Hydrat | |
23679066 | |
Geruchsneutral | |
White crystalline |
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
Gehäuse H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 244-344-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern