Learn More
Caesiumhydroxidhydrat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cesium hydroxide hydrate |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 5 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (Metal basis) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and ethanol. |
IUPAC-Name | Caesium; Hydroxid; Hydrat |
Formelmasse | 149.91 (Anhydrous) |
Geruch | Geruchsneutral |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Caesiumhydroxidhydrat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur