Learn More
Cäsiumchlorid, 99+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10005273
Verfügbar ab: 02-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cäsiumchlorid, 99+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10005273 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10005273
Marke: Thermo Scientific Acros 422851000
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-17-8
Summenformel ClCs
Molekulargewicht (g/mol) 168.36
MDL-Nummer MFCD00010955
InChI-Schlüssel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC-Name Cäsium(1+)-Chlorid
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spezifikation
Siedepunkt 1290.0°C
Chemischer Name oder Material Cesium chloride
Schmelzpunkt 646.0°C
Namenshinweis Pure
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Strukturformel CsCl
Merck Index 15,201
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1860g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,insoluble in acetone
Formelmasse 168.36
Reinheit (%) ≥99%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Dichte 3.983g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0471281 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer422850250,422855000,422851000
ChargennummerA0464350 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/07/2024 Artikelnummer422850250,422855000,422851000
ChargennummerA0461103 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Artikelnummer422850250,422855000,422851000
ChargennummerA0445889 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2023 Artikelnummer422850250,422855000,422851000
ChargennummerA0398884 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer422850250,422855000,422851000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Cäsiumchlorid, 99+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals >