Learn More
Cäsiumchlorid, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
158.79 CHF - 1665.29 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-17-8
Summenformel ClCs
Molekulargewicht (g/mol) 168.36
MDL-Nummer MFCD00010955
InChI-Schlüssel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
SMILES [Cl-].[Cs+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10531831
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
189500500
50 g Kunststoffflasche
158.79 CHF
50 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10532021
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
189502500
250 g Kunststoffflasche
540.69 CHF
250 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10183820
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
189500010
1 kg Kunststoffflasche
1665.29 CHF
1 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Cäsiumchlorid, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals