Learn More
Cäsiumchlorid, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10531831
Zum Warenkorb hinzufügen
Cäsiumchlorid, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10531831
50 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10531831
Marke: Thermo Scientific Acros 189500500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-17-8
Summenformel ClCs
Molekulargewicht (g/mol) 168.36
MDL-Nummer MFCD00010955
InChI-Schlüssel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spezifikation
Siedepunkt 1290.0°C
Chemischer Name oder Material Cesium chloride
Schmelzpunkt 646.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Strukturformel CsCl
Merck Index 15, 2010
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1860g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in acetone
IUPAC-Name Cäsium;chlorid
Formelmasse 168.36
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 3.983
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466641 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2024 Catalog Number189500010,189500500,189502500
ChargennummerA0462512 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/05/2024 Catalog Number189500010,189500500,189502500
ChargennummerA0449473 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2024 Catalog Number189500010,189500500,189502500
ChargennummerA0456745 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog Number189500010,189500500,189502500
ChargennummerA0455818 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number189500010,189500500,189502500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Cäsiumchlorid, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals >