Learn More
Cäsiumcarbonat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 534-17-8 | CCs2O3 | 325.82 g/mol
34.47 CHF - 1342.68 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 534-17-8
Summenformel CCs2O3
Molekulargewicht (g/mol) 325.82
MDL-Nummer MFCD00010957
InChI-Schlüssel FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
PubChem CID 10796
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10008972
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
192040050
5 g Kunststoffflasche
34.47 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10695072
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
192040250
25 g Kunststoffflasche
43.11 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10553941
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
192041000
100 g Kunststoffflasche
134.67 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10393812
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
192045000
500 g Kunststoffflasche
445.22 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11984311
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
192040025
2.5 kg Kunststoffflasche
1342.68 CHF
2.50 Kilogramm
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cäsiumcarbonat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals