Learn More
Cäsiumcarbonat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10008972
Zum Warenkorb hinzufügen
Cäsiumcarbonat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10008972
5 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10008972
Marke: Thermo Scientific Acros 192040050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 534-17-8 | CCs2O3 | 325.82 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 534-17-8
Summenformel CCs2O3
Molekulargewicht (g/mol) 325.82
MDL-Nummer MFCD00010957
InChI-Schlüssel FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
PubChem CID 10796
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium carbonate
Schmelzpunkt >400°C
Namenshinweis 99.5%
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (By difference)
Strukturformel Cs2CO3
Fieser 07,57; 08,81; 09,99; 12,108; 13,70; 14,77; 15,73
Merck Index 15,2009
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 261 g/100mL water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
IUPAC-Name Dicäsium;Karbonat
Formelmasse 325.82
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (500°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 4.072
Dichte 4.0720g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471335 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number192040250,192040050,192045000,192041000,192040025
ChargennummerA0458837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2023 Catalog Number192040250,192040050,192045000,192041000,192040025
ChargennummerA0456482 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number192040250,192040050,192045000,192041000,192040025
ChargennummerA0454851 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number192040250,192040050,192045000,192041000,192040025
ChargennummerA0451600 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number192040250,192040050,192045000,192041000,192040025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium carbonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P263-Kontakt während der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cäsiumcarbonat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals >