Learn More
Cäsiumacetat, zur Analyse, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3396-11-0 | C2H3CsO2 | 191.96 g/mol
67.84 CHF - 665.31 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 3396-11-0 |
---|---|
Summenformel | C2H3CsO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 191.96 |
MDL-Nummer | MFCD00013056 |
InChI-Schlüssel | ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion |
PubChem CID | 5152919 |
IUPAC-Name | Cäsium;acetat |
SMILES | CC(=O)[O-].[Cs+] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10186863
|
Thermo Scientific Acros
390830250 |
25 g | Glasflasche |
67.84 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10433195
|
Thermo Scientific Acros
390831000 |
100 g | Glasflasche |
193.97 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10196863
|
Thermo Scientific Acros
390835000 |
500 g | Glasflasche |
665.31 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
3396-11-0 | |
191.96 | |
ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M | |
5152919 | |
CC(=O)[O-].[Cs+] |
C2H3CsO2 | |
MFCD00013056 | |
cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion | |
Cäsium;acetat |
Spezifikation
Cesium acetate | |
3396-11-0 | |
Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen | |
C2H3CsO2 | |
MFCD00013056 | |
Solubility in water: 91.5% (21°C). | |
CC(=O)[O-].[Cs+] | |
191.96 | |
191.96 | |
Analytisch |
194.0°C | |
Weiß | |
99% | |
CH3CO2Cs | |
cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion | |
ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M | |
Cäsium;acetat | |
5152919 | |
99% | |
Echt |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
GHS-P-Hinweis
Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
BEI Exposition oder falls betroffen:Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 222-248-
- Cesium acetate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Acetic acid, cesiumsalt