Learn More
Cäsiumacetat, zur Analyse, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10186863
Zum Warenkorb hinzufügen
Cäsiumacetat, zur Analyse, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10186863
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10186863
Marke: Thermo Scientific Acros 390830250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3396-11-0 | C2H3CsO2 | 191.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3396-11-0
Summenformel C2H3CsO2
Molekulargewicht (g/mol) 191.96
MDL-Nummer MFCD00013056
InChI-Schlüssel ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ionMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5152919
IUPAC-Name Cäsium;acetat
SMILES CC(=O)[O-].[Cs+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium acetate
Schmelzpunkt 194.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel CH3CO2Cs
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 91.5% (21°C).
Formelmasse 191.96
Reinheit (%) 99%
Güte Analytisch
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0398029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number390831000,390830250,390835000
ChargennummerA0403789 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number390831000,390830250,390835000
ChargennummerA0448136 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number390831000,390830250,390835000
ChargennummerA0440742 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/04/2022 Catalog Number390831000,390830250,390835000
ChargennummerA0430846 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/07/2021 Catalog Number390831000,390830250,390835000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetic acid, cesiumsalt
Name des Produkts
Cäsiumacetat, zur Analyse, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >