Learn More
Cäsium, 99.95+ % (Spurenmetallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-46-2 | Cs | 132.91 g/mol
170.85 CHF - 784.91 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-46-2 |
---|---|
Summenformel | Cs |
Molekulargewicht (g/mol) | 132.91 |
MDL-Nummer | MFCD00134037 |
InChI-Schlüssel | TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium |
PubChem CID | 5354618 |
ChEBI | CHEBI:30514 |
SMILES | [Cs] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10501281
|
Thermo Scientific
219190010 |
1 g |
170.85 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10266510
|
Thermo Scientific Acros
219190050 |
5 g |
784.91 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-SpurenanalyseChemische Identifikatoren
7440-46-2 | |
132.91 | |
TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N | |
5354618 | |
[Cs] |
Cs | |
MFCD00134037 | |
caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium | |
CHEBI:30514 |
Spezifikation
Cesium | |
99.95+% | |
28.5°C | |
1.8730g/mL | |
Cs | |
15, 2007 | |
TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N | |
caesium | |
5354618 | |
132.91 | |
Spurenmetallbasis |
Goldfarben | |
7440-46-2 | |
705.0°C | |
99.95+% | |
MFCD00134037 | |
caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium | |
[Cs] | |
132.91 | |
CHEBI:30514 | |
≥99.95% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
In Berührung mit Wasser entstehen brennbare Gase, die sich spontan entzünden können.
Reagiert heftig mit Wasser.
GHS P Statement:
Keep away from any possible contact with water, because of violent reaction and possible flash fire.
Wear eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 231-155-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse FK9225000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Cesium
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
- P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.