Learn More
Cäsium, 99.95+ % (Spurenmetallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10501281
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cäsium, 99.95+ % (Spurenmetallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10501281 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10501281
Marke: Thermo Scientific 219190010
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-46-2 | Cs | 132.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-46-2
Summenformel Cs
Molekulargewicht (g/mol) 132.91
MDL-Nummer MFCD00134037
InChI-Schlüssel TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium
PubChem CID 5354618
ChEBI CHEBI:30514
SMILES [Cs]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium
Farbe Goldfarben
Namenshinweis 99.95+%
Schmelzpunkt 28.5°C
Siedepunkt 705.0°C
Dichte 1.8730g/mL
Prozentgehaltsbereich 99.95+%
Menge 1 g
Merck Index 15, 2007
IUPAC-Name caesium
Formelmasse 132.91
Reinheit (%) ≥99.95%
Güte Spurenmetallbasis
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0471072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer219190010,219190050
ChargennummerA0457647 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Artikelnummer219190010,219190050
ChargennummerA0459885 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2024 Artikelnummer219190010,219190050
ChargennummerA0457647 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2023 Artikelnummer219190010,219190050
ChargennummerA0455537 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer219190010,219190050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Cäsium, 99.95+ % (Spurenmetallbasis), Thermo Scientific Chemicals >