Learn More
Caesium, silberfarbener Feststoff, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-46-2 | Cs | 132.91 g/mol
150.00 CHF - 1636.51 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-46-2
Summenformel Cs
Molekulargewicht (g/mol) 132.91
MDL-Nummer MFCD00134037
InChI-Schlüssel TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium
PubChem CID 5354618
ChEBI CHEBI:30514
SMILES [Cs]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11354648
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
043005.03
1 g
150.00 CHF
1 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11344648
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
043005.06
5 g
340.00 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11334648
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043005.18
50 g
1636.51 CHF
50 Gramm
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P223-P231+P232-P260-P264b-P281-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H260-H314-H361
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:4,3; Verpackungsgruppe:I
missing translation for 'einecsNumber' : 231-155-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse FK9225000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Caesium, silberfarbener Feststoff, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals