Learn More
Caesium, silberfarbener Feststoff, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11354648
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Caesium, silberfarbener Feststoff, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354648
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
50 g
Artikelnummer. 11354648
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043005.03
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-46-2 | Cs | 132.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-46-2
Summenformel Cs
Molekulargewicht (g/mol) 132.91
MDL-Nummer MFCD00134037
InChI-Schlüssel TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium
PubChem CID 5354618
ChEBI CHEBI:30514
SMILES [Cs]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium
Farbe Silber
Prozentgehaltsbereich 99.8% (Metals basis)
Menge 1 g
IUPAC-Name Caesium
Name des Produkts
Caesium, silberfarbener Feststoff, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >