Learn More
Fisherbrand™ Zertifiziertes Fläschchen-Kit, 9 mm Kurzgewinde, Braunglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum
Zertifiziertes Kit, Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.
69.00 CHF - 78.55 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Material (Auskleidung) Silikon/PTFE
Farbe Bernsteinfarbig
Außendurchmesser (metrisch) 11.6 mm
Material Glas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Marking Spot Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Marking Spot Preis Menge & Verfügbarkeit  
13439748
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 40 2557
Ja
69.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15572320
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 40 3197
Nein
78.55 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zertifiziertes Kit ND9
  • 9mm
  • Glas
  • Bernsteinfarbig
  • 1.5 ml
  • Schraubverschluss
  • Mittelloch (6 mm)
  • Polypropylen
  • Silikon/PTFE
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Bernsteinfarbig
Glas
100
Schraubverschluss
1.0 mm
Silikon/PTFE
11.6 mm
1.85 ml
Polypropylen
32 mm
9–425
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zertifiziertes Fläschchen-Kit, 9 mm Kurzgewinde, Braunglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum